Imprimer
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308113-1G OR308113-5G
APOSOR308113-1GEA 30.1 EUR
APOSOR308113-1G APOSOR308113-5G
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834803
Numéro CAS: 236406-55-6