Imprimer
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308103-1G OR308103-5G
APOSOR308103-1GEA 0 EUR
APOSOR308103-1G APOSOR308103-5G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
Formule: C₅H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100969
Numéro CAS: 183616-18-4