Imprimer
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine, (2S)-2-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 133 EUR
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216.2800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772093
Numéro CAS: 1030377-21-9