Imprimer
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308072-1G OR308072-5G
APOSOR308072-1GEA 0 EUR
APOSOR308072-1G APOSOR308072-5G
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863889
Numéro CAS: 314741-40-7