Imprimer
5-Amino-7-azaindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
OR308039-1G OR308039-5G
APOSOR308039-1GEA 88.6 EUR
APOSOR308039-1G APOSOR308039-5G
5-Amino-7-azaindole
5-Amino-7-azaindole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659683
Numéro CAS: 100960-07-4