Imprimer
1-Methylazetidin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR308028-1G OR308028-100MG OR308028-250MG
APOSOR308028-1GEA 591 EUR
APOSOR308028-1G APOSOR308028-100MG APOSOR308028-250MG
1-Methylazetidin-3-amine
1-Methylazetidin-3-amine
Formule: C₄H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849029
Numéro CAS: 959957-92-7
ONU: 1760
ADR: 8,III