Imprimer
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(N-Boc-N-methylamino)propylamine, N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected
OR308000-1G OR308000-5G
APOSOR308000-1GEA 49.3 EUR
APOSOR308000-1G APOSOR308000-5G
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188.271 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631189
Numéro CAS: 150349-36-3