Imprimer
4-Chloro-7,8-diméthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR307968-1G OR307968-5G
APOSOR307968-1GEA 177 EUR
APOSOR307968-1G APOSOR307968-5G
4-Chloro-7,8-diméthylquinoléine
4-Chloro-7,8-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 181950-53-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III