Imprimer
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307967-1G OR307967-5G
APOSOR307967-1GEA 325 EUR
APOSOR307967-1G APOSOR307967-5G
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787733
Numéro CAS: 103862-63-1