Imprimer
4-Amino-8-chloroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307957-1G OR307957-5G
APOSOR307957-1GEA 368 EUR
APOSOR307957-1G APOSOR307957-5G
4-Amino-8-chloroquinoline
4-Amino-8-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037192
Numéro CAS: 65340-72-9