Imprimer
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane, N3-BOC protected, cis-2-Boc-Hexahydropyrrol[3,4-c]pyrrole
OR30794-1G OR30794-250MG
APOSOR30794-1GEA 108 EUR
APOSOR30794-1G APOSOR30794-250MG
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116224
Numéro CAS: 250275-15-1