Imprimer
4,6-Dichloro-2,8-diméthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307930-1G OR307930-5G
APOSOR307930-1GEA 310 EUR
APOSOR307930-1G APOSOR307930-5G
4,6-Dichloro-2,8-diméthylquinoléine
4,6-Dichloro-2,8-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₉Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 21629-51-6