Imprimer
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307925-1G OR307925-5G
APOSOR307925-1GEA 301 EUR
APOSOR307925-1G APOSOR307925-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787682
Numéro CAS: 132118-45-7