Imprimer
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307887-1G OR307887-5G
APOSOR307887-1GEA 0 EUR
APOSOR307887-1G APOSOR307887-5G
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Formule: C₁₂H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 449199-19-3