Imprimer
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307882-1G OR307882-5G
APOSOR307882-1GEA 0 EUR
APOSOR307882-1G APOSOR307882-5G
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Formule: C₁₂H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15644-93-6