Imprimer
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307879-1G OR307879-5G
APOSOR307879-1GEA 293 EUR
APOSOR307879-1G APOSOR307879-5G
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 110139-48-5