Imprimer
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307878-1G OR307878-5G
APOSOR307878-1GEA 293 EUR
APOSOR307878-1G APOSOR307878-5G
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 948291-02-9