Imprimer
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30787-1G OR30787-5G OR30787-25G
APOSOR30787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30787-1G APOSOR30787-5G APOSOR30787-25G
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
2,6-Dibromopyridin-4-amine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234047
Numéro CAS: 39771-34-1