Imprimer
6-Bromo-4-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307867-1G OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307867-1G APOSOR307867-5G
6-Bromo-4-methylquinoline
6-Bromo-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258893
Numéro CAS: 41037-28-9