Imprimer
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307863-1G OR307863-5G
APOSOR307863-1GEA 277 EUR
APOSOR307863-1G APOSOR307863-5G
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669724
Numéro CAS: 917562-04-0