Imprimer
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307860-1G OR307860-5G
APOSOR307860-1GEA 317 EUR
APOSOR307860-1G APOSOR307860-5G
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669721
Numéro CAS: 917562-01-7