Imprimer
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307838-1G OR307838-5G
APOSOR307838-1GEA 293 EUR
APOSOR307838-1G APOSOR307838-5G
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₅H₁₄ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437570
Numéro CAS: 892874-55-4