Imprimer
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307608-1G OR307608-25G OR307608-5G
APOSOR307608-1GEA 0 EUR
APOSOR307608-1G APOSOR307608-25G APOSOR307608-5G
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07370092
Numéro CAS: 68327-04-8