Imprimer
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307521-1G OR307521-5G
APOSOR307521-1GEA 343 EUR
APOSOR307521-1G APOSOR307521-5G
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272514
Numéro CAS: 203506-30-3