Imprimer
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 87 EUR
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198.0200 g/mol
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234919
Numéro CAS: 76006-13-8