Imprimer
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30736-1G OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30736-1G APOSOR30736-5G
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244.0973 g/mol
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368067
Numéro CAS: 937049-58-6