Imprimer
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30735-1G OR30735-5G OR30735-500MG
APOSOR30735-1GEA 0 EUR
APOSOR30735-1G APOSOR30735-5G APOSOR30735-500MG
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367523
Numéro CAS: 862723-42-0