Imprimer
1H-Indazole-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30733-1G OR30733-250MG
APOSOR30733-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30733-1G APOSOR30733-250MG
1H-Indazole-5-carbonitrile
1H-Indazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973397
Numéro CAS: 74626-47-4