Imprimer
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307250-1G OR307250-250MG
APOSOR307250-1GEA 201 EUR
APOSOR307250-1G APOSOR307250-250MG
4-Cyclopropylphenylboronic acid
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01309064
Numéro CAS: 302333-80-8