Imprimer
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30724-1G OR30724-5G OR30724-10G
APOSOR30724-1GEA 50.9 EUR
APOSOR30724-1G APOSOR30724-5G APOSOR30724-10G
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109407
Numéro CAS: 1071433-01-6