Imprimer
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307175-1G OR307175-250MG
APOSOR307175-1GEA 29 EUR
APOSOR307175-1G APOSOR307175-250MG
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032195
Numéro CAS: 1353100-91-0