Imprimer
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR30717-5G OR30717-25G
APOSOR30717-5GEA 60.9 EUR
APOSOR30717-5G APOSOR30717-25G
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371608
Numéro CAS: 755752-82-0