Imprimer
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
OR307148-1G OR307148-250MG OR307148-500MG
APOSOR307148-1GEA 654 EUR
APOSOR307148-1G APOSOR307148-250MG APOSOR307148-500MG
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Formule: C₈H₁₃ClO
MW: 160.65 g/mol
Point d'ébullition: 68…72 °C/12mmHg
Densité: 1.038 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24230960
Numéro CAS: 55930-23-9
ONU: 2922
ADR: 8+6.1 II