Imprimer
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307104-1G OR307104-5G
APOSOR307104-1GEA 0 EUR
APOSOR307104-1G APOSOR307104-5G
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094727
Numéro CAS: 72925-16-7