Imprimer
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
OR307034-1G OR307034-25G OR307034-5G
APOSOR307034-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307034-1G APOSOR307034-25G APOSOR307034-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Point de fusion: 223 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076218
Numéro CAS: 128019-59-0