Imprimer
1-Bromo-4-pentylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3070-100G OR3070-10G OR3070-25G
APOSOR3070-100GEA 58 EUR
APOSOR3070-100G APOSOR3070-10G APOSOR3070-25G
1-Bromo-4-pentylbenzène
1-Bromo-4-pentylbenzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061113
Numéro CAS: 51554-95-1