Imprimer
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30682-1G OR30682-250MG OR30682-5G
APOSOR30682-1GEA 0 EUR
APOSOR30682-1G APOSOR30682-250MG APOSOR30682-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C7H5BrN2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738910
Numéro CAS: 67058-76-8