Imprimer
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30663-1G OR30663-250MG
APOSOR30663-1GEA 250 EUR
APOSOR30663-1G APOSOR30663-250MG
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
MW: 231.4800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869753
Numéro CAS: 1159511-19-9