Imprimer
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
OR30657-25G OR30657-5G OR30657-100G
APOSOR30657-25GEA 50.9 EUR
APOSOR30657-25G APOSOR30657-5G APOSOR30657-100G
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₆H₁₃BO₂
MW: 248.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669639
Numéro CAS: 870774-25-7