2-Bromoéthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR30640-100G
OR30640-250G
APOSOR30640-100GEA
63.8
EUR
APOSOR30640-100G
APOSOR30640-250G
2-Bromoéthanol 97%
2-Bromoéthanol
Formule:
BrH₂CCH₂OH MW: 124.97 g/mol Point d'ébullition: 149…150 °C Point de fusion: –80 °C Densité: 1.762 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002827 Numéro CAS: 540-51-2 EINECS: 208-748-1 ONU: 2922 ADR: 8+6.1 II Merck Index: 13,03826 |