Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
OR30631-25G OR30631-5G
APOSOR30631-25GEA 412 EUR
APOSOR30631-25G APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
3,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Point de fusion: 211…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003371
Numéro CAS: 13677-79-7