N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
N-Methyl-1,2-benzenediamine dihydrochloride, N-Methyl-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
OR30623-100G
OR30623-25G
APOSOR30623-100GEA
36.4
EUR
APOSOR30623-100G
APOSOR30623-25G
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Formule:
C₇H₁₂Cl₂N₂ Point de fusion: 192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042021 Numéro CAS: 25148-68-9 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |