Imprimer
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 55.1 EUR
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778353
Numéro CAS: 808744-34-5