Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-indazol-5-yl-5-boronic acid, (1-methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR30587-1G OR30587-250MG
APOSOR30587-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30587-1G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09870052
Numéro CAS: 590418-08-9