Imprimer
3-Bromothieno[2,3-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30580-1G OR30580-250MG OR30580-5G
APOSOR30580-1GEA 78.3 EUR
APOSOR30580-1G APOSOR30580-250MG APOSOR30580-5G
3-Bromothieno[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromothieno[2,3-b]pyridine
Formule: C7H4BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869739
Numéro CAS: 28988-21-8