Imprimer
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 0 EUR
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977435
Numéro CAS: 79055-62-2