Imprimer
Acide 3-bromo-o-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3055-100G OR3055-25G
APOSOR3055-100GEA 85.7 EUR
APOSOR3055-100G APOSOR3055-25G
Acide 3-bromo-o-toluique
Acide 3-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270097
Numéro CAS: 76006-33-2