Imprimer
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30541-1G OR30541-5G
APOSOR30541-1GEA 0 EUR
APOSOR30541-1G APOSOR30541-5G
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Point de fusion: 198…199 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06412560
Numéro CAS: 56621-90-0