Imprimer
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-3,5-dinitro-2-pyridone, 1-Methyl-3,5-dinitropyridin-2(1H)-one
OR305320-1G OR305320-5G
APOSOR305320-1GEA 21.9 EUR
APOSOR305320-1G APOSOR305320-5G
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one
Formule: C₆H₅N₃O₅
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456280
Numéro CAS: 14150-94-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III