Imprimer
6-Nitro-1-indanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanone 97%
6-Nitro-1-indanone
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656903
Numéro CAS: 24623-24-3